Få mere at vide
Memmert™ Lysmodul Varm hvid 2.700 K
Artikelnummer. 17119804 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17119804
Brand: Memmert™ HPP260ecoT9
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lyse strimler arrangeret på sidevæggene af interiøret
  • 10 strimler til model 110
  • 14 til model 260/410/750
  • Programstyret dæmpningsrom 0 til 100 % (i 1 % trin)
  • Rampeprogrammering i kombination med temperatur - kun med TwinDISPLAY
  • Ikke i kombination med indgangsporte F6, F7, D8
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) HPP260eco