Få mere at vide
BINDER™ Lysmodul til planter
Artikelnummer. 30238310 Shop alle BINDER produkter
Artikelnummer. 30238310 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 80122439
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LED plantelysmodul bestående af 16 LED båndlys
LED plantelys modul med 16 LED strip lys
Inkluderer:
  • 3-kanals controller
  • Friskluftpumpe
  • Uafhængig strømforsyning
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF 0 KBF 0 PRO 720
Materiale Glas
Type Belysning
Funktioner 16 LED Strip lys