Få mere at vide
Memmert™ Lysmodul Kold Hvid 6.500 K
Artikelnummer. p-7220935 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP260eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17109574
Brand: Memmert™ HPP750ECOT7
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lyse strimler arrangeret på sidevæggene af interiøret
  • 10 strimler til model 110
  • 14 strimler til model 260/410/750
  • Programstyret dæmpning fra 0 til 100 % (i 1 % trin)
  • Rampeprogrammering i kombination med temperatur
  • Kun med TwinDISPLAY; ikke i kombination med indgangsporte F6, F7, D8
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) HPP750eco
Til brug med (applikation) Kun med TwinDISPLAY