Få mere at vide
Memmert™ Lysmodul Kold Hvid 6.500 K
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP260eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 10 strimler til model 110
- 14 strimler til model 260/410/750
- Programstyret dæmpning fra 0 til 100 % (i 1 % trin)
- Rampeprogrammering i kombination med temperatur
- Kun med TwinDISPLAY; ikke i kombination med indgangsporte F6, F7, D8
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | HPP260eco |
| Til brug med (applikation) | Kun med TwinDISPLAY |