Få mere at vide
Syngene™ 2D lysmodul til Gbox XX6 og XX9
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12867004 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Gbox Chemi XX6/9
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12867004 Gbox Chemi XX6/9 Hver
1 options
Artikelnummer. 12867004 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. DYVLIGHTMOD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128455.00 DKK
    120672.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 7782.34 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Syngene™ 2D lysmodul til Gbox XX6 og XX9 er en CY dye edge lysmodul (28x21cm) med lavt fluorescerende plader til optagelse af 2D DIGE geler.
  • Nødvendig til multipleksing CY farvestoffer
  • Indeholder røde, grønne og blå multiplex lys
Tekniske data
Til brug med (applikation) 2d DIGE elektroforese billeddannelse
Til brug med (udstyr) Gbox Chemi XX6/9
Lyskilde LED