Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lysegrøn SF , Gullig, ren biologisk farve med høj renhed
Artikelnummer. 10791501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10791501 10 g Glasflaske 10g
10269203 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791501 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229770100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5141-20-8 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5141-20-8
Molekylær formel C37H34N2Na2O9S3
Molekylvægt (g/mol) 792.844
MDL nummer MFCD00012121
InChI nøgle DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Green 5, C.I. 42095
PubChem CID 21223
ChEBI CHEBI:87065
IUPAC navn dinatrium;3-[[N-ethyl-4-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-(4-sulfonatophenyl)methyl]anilino]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Light Green SF, Yellowish
Smeltepunkt 288.0°C
Navn note Pure
Absorptionsforhold 0.96 to 1.16
Beilstein 14, 856
Merck Index 15, 5538
Opløselighedsinformation Solubility in water: 200g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 629 to 634nm (H2O, 5mg/L, 1cm)
Formel vægt 792.84
Tab ved tørring 10% max. (1 g, 110°C, 2 hrs)
Procent renhed ≥60% (TiCl3-titr.) (on substance as is)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Lilla
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver, Krystaller eller Krystallinsk Pulver