Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Lysegrøn SF Gullig
Artikelnummer. 11450947
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450947 10 g 10g
11460947 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450947 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B23330.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5141-20-8 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Nyttig som en generel plasmafarvning, som en histologisk farvning og en cytologisk modfarvning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5141-20-8
Molekylær formel C37H34N2Na2O9S3
Molekylvægt (g/mol) 792.844
MDL nummer MFCD00012121
InChI nøgle DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Green 5; C.I. 42095
PubChem CID 21223
ChEBI CHEBI:87065
IUPAC navn dinatrium;3-[[N-ethyl-4-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-(4-sulfonatophenyl)methyl]anilino]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Light Green SF Yellowish
Smeltepunkt ∼288°C (decomposition)
Beilstein 5717828
Merck Index 14,5485
Formel vægt 792.86
Mængde 10 g