Få mere at vide
Light Green SF, Pure, C.I 42095, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10675302 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10675302 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10675302 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1840/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 288°C
CAS 5141-20-8
Molekylær formel C37H34N2Na2O9S3
MDL nummer 12121
InChI nøgle DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;3-[[N-ethyl-4-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-(4-sulfonatophenyl)methyl]anilino]methyl]benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 792.844
PubChem CID 21223
ChEBI CHEBI:87065
Formel vægt 792.84g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Purple
pH 2.9
Mængde 25 g
Fysisk form Solid