Få mere at vide
Invitrogen™ Light Emission Accelerator-II
Artikelnummer. 12694335
Skift visning
Mængde:
210 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12694335 210 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 12694335 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T2222
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lysemissionsudløsende opløsning med luminescensforstærker til brug med Galacto-Light Plus™ eller Dual-Light™ Reporter Gene Assay Systems.
Lysemissionsudløsende opløsning med luminescensforstærker til brug med Galacto-Light Plus™ eller Dual-Light™ Reporter Gene Assay Systems.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
  • Form: Flydende
  • Format: Flaske
  • Substrat: Alkalisk fosfatase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Indhold og opbevaring Ambient til forsendelse. Opbevar produktet ved 4 °C.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Substrater Alkalisk fosfatase
Substrattype AP (Alkalisk fosfatase) Substrat
Produktlinje NovaBright
Mængde 210 mL
Form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ACCELERATOR-II 210 ML
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine