Få mere at vide
OHAUS™ Light Duty Shaker
Artikelnummer. 15792199 Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3 mm
15 mm
Controller type:
Analog
Digitalt
Pakningsstørrelse:
Hver
Bæreevne (metrisk):
3,6 kg
Artikelnummer. 15792199
Brand: OHAUS™ 30391907
OHAUS™ Light Duty Shaker is designed for applications with lighter loads that require accurate and repeatable results.
  • Digital Control
    • Ideal for a wide variety of general purpose shaking applications
    • Tray includes a non-skid rubber mat
    • Remove the mat to mount a variety of optional flask clamps or test tube racks directly onto the tray
    • LED displays for speed and time
  • Analog Control
    • Designed for educational labs or basic shaking applications
    • Variable speed microprocessor control
    • Low profile design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Hastighedskontrol nøjagtighed ±2% of set speed
Hastighedsområde 100 to 1200 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metrisk) -10°C to +60°C
Strømstyrke 5 A
Holder Microplates, Microtube Racks
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Dybde (engelsk) 16.30 in.
Dybde (metrisk) 41.30 cm
Dimensioner (LxB) Platform 27.9 x 19.7 cm
Dimensioner (L x B x H) 41.3 x 26 x 10.8 cm
Højde (engelsk) 4.30 in.
Højde (metrisk) 10.8 cm
Længde (engelsk) 16.30 in.
Længde (metrisk) 41.30 cm
Bredde (engelsk) 10.30 in.
Bredde (metrisk) 26.00 cm
Vægt (engelsk) 24 lb.
Vægt (metrisk) 10.900 kg
Controller type Digitalt
Oversigt Shaker, Light Duty, SHLDMP03DG, EU
Model- SHLDMP03DG
Motortype Brushless DC Motor, Triple Eccentric
Antal stillinger 4 Microplates/2 microtube Racks
Timer rækkevidde 1 sec. to 160 hr.