Få mere at vide
OHAUS™ Light Duty Shaker
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3 mm
15 mm
Bæreevne (metrisk):
3,6 kg
Controller type:
Analog
Digitalt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Digital Control
- Ideal for a wide variety of general purpose shaking applications
- Tray includes a non-skid rubber mat
- Remove the mat to mount a variety of optional flask clamps or test tube racks directly onto the tray
- LED displays for speed and time
- Analog Control
- Designed for educational labs or basic shaking applications
- Variable speed microprocessor control
- Low profile design
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 3,6 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | ±2% of set speed |
| Hastighedsområde | 100 to 1200 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Temperaturområde (metrisk) | -10°C to +60°C |
| Strømstyrke | 5 A |
| Produkttype | Shaker, Light Duty |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV |
| Stiktype | EU Plug |
| Vis mere |