Få mere at vide
OHAUS™ Light Duty Shaker
Artikelnummer. 15782199 Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3 mm
15 mm
Bæreevne (metrisk):
3,6 kg
Controller type:
Analog
Digitalt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15782199
Brand: OHAUS™ 30391900
OHAUS™ Light Duty Shaker is designed for applications with lighter loads that require accurate and repeatable results.
  • Digital Control
    • Ideal for a wide variety of general purpose shaking applications
    • Tray includes a non-skid rubber mat
    • Remove the mat to mount a variety of optional flask clamps or test tube racks directly onto the tray
    • LED displays for speed and time
  • Analog Control
    • Designed for educational labs or basic shaking applications
    • Variable speed microprocessor control
    • Low profile design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 3,6 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±2% of set speed
Hastighedsområde 100 to 1200 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metrisk) -10°C to +60°C
Strømstyrke 5 A
Produkttype Shaker, Light Duty
Certificeringer/compliance CE, TUV
Stiktype EU Plug
Materiale Aluminum Platform
Dybde (engelsk) 16.30 in.
Dybde (metrisk) 41.30 cm
Dimensioner (LxB) Platform 29.9 x 22.2 cm
Dimensioner (L x B x H) 41.3 x 26 x 10.8 cm
Højde (engelsk) 4.30 in.
Højde (metrisk) 10.8 cm
Længde (engelsk) 16.30 in.
Længde (metrisk) 41.30 cm
Bredde (engelsk) 10.30 in.
Bredde (metrisk) 26.00 cm
Vægt (engelsk) 24 lb.
Vægt (metrisk) 10.900 kg
Controller type Digitalt
Oversigt Shaker, Light Duty, SHLD0403DG, EU
Model- SHLD0403DG
Motortype Brushless DC Motor, Triple Eccentric
Timer rækkevidde 1 sec. to 160 hr.