Få mere at vide
Polyco Healthline Let tjeneste sække på rulle
Artikelnummer. 31925038
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
75 L
90 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31925038 75 L
31924975 90 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31925038 Leverandør Polyco Healthline Leverandørnr. W4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.94 DKK
    131.97 DKK / Pakke med 250
    Spare 268.97 DKK
    67% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Disse sække, fremstillet af klart materiale, giver en effektiv løsning til let dagligdags affald. Fås på ruller i 75 L og 90 L for nem dosering.
  • Kategori: Affaldssække
  • Styrke: Let tjeneste
  • Kapacitet: 75 L, 90 L
  • Pakkeformat: Roll
  • Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
  • Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
  • Tilgængelige farver: Klar
  • Indhold af genanvendt materiale:
    • 100% genanvendt indhold (Produktkode: W4)
    • 30% genanvendt indhold (Produktkode: LSROLL)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Lukketype Binde
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polythene
Sterilitet Ikke-steril
Længde (engelsk) 34 tommer
Bredde (engelsk) 15/28,9 tommer
Produkttype Affaldsbortskaffelsespose
Kapacitet (engelsk) 19,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 75 L
Længde (metrisk) 864 mm
Bredde (metrisk) 381/735 mm
Vis mere Vis mindre
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.