Få mere at vide
Polyco Healthline Let tjeneste affaldssæk i en pakke
Beskrivelse
- Kategori: Affaldssække
- Styrke: Let tjeneste
- Kapacitet: 70 L, 90 L
- Pack-format: Flat Pack
- Designet til almindeligt husholdnings- og industriaffald
- Velegnet til hygiejnisk affaldshåndtering på kontorer og arbejdspladser
- Tilgængelige farver: Sort
- Posemål: ca. 457/725 x 850 mm (ca. 18/29 x 34 tommer), ca. 457/725 x 975 mm (ca. 18/29 x 39 tommer)
- Indhold af genanvendt materiale:
- 100% genanvendt indhold (Produktkode: LGB34)
- 100% genanvendt polythene (Produktkode: 008997)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Lukketype | Binde |
| Farve | Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polythene |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 33,5'' |
| Bredde (engelsk) | 18/28,5 tommer |
| Produkttype | Affaldsbortskaffelsespose |
| Kapacitet (engelsk) | 18,5 gal. |
| Vis mere |
Alle målinger er korrekte efter producentens bedste viden på tidspunktet for input, men på grund af produktionsprocessen kan disse målinger variere mellem partier.