Få mere at vide
Ohaus™ Light Duty inkuberende shaker
Artikelnummer. 15712209 Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15712209
Brand: Ohaus™ 30391919
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ Light Duty Incubating Shaker er designet til applikationer med lettere belastninger, der kræver nøjagtige og gentagelige resultater.
  • Designet til at inkubere prøver fra 10° under omgivelsestemperatur til °65 C afhængigt af modellen
  • Har LED-skærme med touchpad-kontroller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Bæreevne (metrisk) 3.6 kg
Hastighedsområde 100 til 1200 rpm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 65 °C
Strømstyrke 5 A
Certificeringer/compliance CE, TUV
Materiale Aluminiumplatform
Dybde (engelsk) 17.00 tommer.
Dybde (metrisk) 43.20 cm
Dimensioner (L x B) 43.20 x 27.90 cm
Dimensioner (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 27 cm
Højde (engelsk) 10,70 tommer.
Højde (metrisk) 27.0 cm
Længde (engelsk) 17.00 tommer.
Længde (metrisk) 43.20 cm
Bredde (metrisk) 27.90 cm
Model- ISLD04HDG
Stil børsteløs jævnstrømsmotor; Tredobbelt excentrisk
Timer rækkevidde 1 sek. til 160 timer