Få mere at vide
Ohaus™ Light Duty Digital inkuberende shaker
Shop alle Ohaus produkter
Orbit:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til at inkubere prøver fra 10° under omgivelsestemperatur til °65 C afhængigt af modellen
- Har LED-skærme med touchpad-kontroller
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Hastighedsområde | 100 til 1200 rpm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 65 °C |
| Strømstyrke | 5 A |
| Holder | Mikroplader, mikrorørstativ |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV |
| Materiale | Aluminiumplatform |
| Dybde (engelsk) | 17.00 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 43.20 cm |
| Vis mere |