Beskrivelse
- Multifunktionelle rengøringsklude til lette rengøringsopgaver.
- Brug disse holdbare klude, våde eller tørre, til at fjerne støv og snavs, og du kan skylle og genbruge dem efter behov.
- Disse engangsrengøringsklude er kompatible med de fleste kemiske opløsningsmidler, så der er ingen grund til at skifte dine rengøringsmidler.
- Kompatibel Top-pak dispenser har én-for-én-udlevering for at hjælpe med at optimere forbruget og minimere spild.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsklud |
| Længde (engelsk) | 16,34 tommer |
| Længde (metrisk) | 41.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,98 tommer |
| Bredde (metrisk) | 35.5 cm |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Emballagemængde | 480/Cs. |
| Ply | 1-ply |