Få mere at vide
Analytik Jena™ Udskiftningspære med 7° Strålebredde til UV-lamper med høj intensitet
Artikelnummer. 12615750 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Bølgelængde:
365 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde Pakningsstørrelse
12615750 365 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 12615750 Leverandør Analytik Jena™ Leverandørnr. 9760019
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Udskiftningspære til højintensive UV-lamper med ventileret hus beskytter mod forbrændinger.
  • Til højintensive UV-lamper 97600-00, 97600-05, 97600-10 og 97600-15 fremstillet efter juni 2002.
  • Disse højintensitetslamper producerer 365 nm UV-lys.
  • 1 måneds garanti.
  • Lampehoved roterer 360° i sin transformerbase.
  • Et filter minimerer interferens med hvidt lys, så du nemt kan registrere svag fluorescens.
  • Afmonter lampehovedet fra transformersokkelen for bærbarhed.
Tekniske data
Lyskilde UV
Watt 100 W
Bølgelængde 365 nm
Til brug med (udstyr) UV-lamper med høj intensitet
Produkttype Lyspære