Få mere at vide
Berthold Technologies Lysdæmpningssæt til LB 9515
Artikelnummer. 31777351 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
31777351 Grå
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Code produit 31777351 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 52401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Bruges til at kalibrere NightSHADE NightOWL-billeddannelsessystemer med en luminescenstestplade.
  • For NightSHADE og NightOWL-billeddannelsessystemer.
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (udstyr) NightSHADE evo LB 985 in vivo billeddannelsessystem