Få mere at vide
Riley™ Ligera Eco Innovative sikkerhedsbriller uden LED-linse i plast til engangsbrug
Description
- Super let 16,5 g
- Slankt sportsdesign - 10 baskurve og integreret næsestykke
- Dobbelt støbte stænger med TPE stænger for maksimal pasform og komfort
- Anti-ridse og anti-dug dobbelt coated UV400 linser
- Panoramalinser giver fuld beskyttelse og optimalt syn
- Høj slagfasthed under ekstreme temperaturer (-5 °C til 55 °C)
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE , UKCA , EN 166:2001 |
| Højde (engelsk) | 3,54 tommer. |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Linsetype | 2C-1.4 1 FT KN CE / Z87+ U6 L1.3 / I 1 |
| Bredde (engelsk) | 0,79 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |
| Linsebelægning | UV-behandlet |
| Farve | Grøn |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Show More |