Få mere at vide
Riley™ Ligera Eco Innovative sikkerhedsbriller uden engangsplastiklinse
Artikelnummer. 30242988 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Mængde:
10/Pk.
Artikelnummer. Mængde
30242988 10/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30242988 Leverandør Riley™ Leverandørnr. RLY00494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.29 DKK
    49.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.77 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Den første til at markedsføre sikkerhedsbriller uden engangsplastik. Den superlette Ligera ECO kombinerer maksimal pasform og komfort med et slankt sportsdesign. Leveres i en mikrofiberpose.
  • Super letvægt 16,5 g
  • Slankt sportsdesign - 10 baskurve og integreret næsestykke
  • Dobbelt støbte stænger med TPE stænger for maksimal pasform og komfort
  • Anti-ridse og anti-dug dobbelt coated UV400 linser
  • Panoramalinser giver fuld beskyttelse og optimalt syn
  • Høj slagfasthed under ekstreme temperaturer (-5 C °til° C)
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE , UKCA , EN 166:2001
Højde (engelsk) 3,54 tommer.
Højde (metrisk) 90 mm
Linsetype 2C-1.2 1 FT CE / Z87+ U6 S / IO 0
Bredde (engelsk) 0,79 tommer.
Bredde (metrisk) 20 mm
Linsebelægning UV-behandlet, Anti-dug, Ridsefast
Farve Grøn
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Dimensioner (L x B x H) 280 x 20 x 90 mm
Til brug med (applikation) Tømrerarbejde, erhvervsrengøring, skovbrug, almindelig vedligeholdelse, arbejde
nr. pr. sag 200
Mængde 10/Pk.
nr. pr. pakke 10
Størrelse Universel
Vægt (engelsk) 2 oz.
Vægt (metrisk) 58 mm
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Kantløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Optisk klarhed 1
Mekanisk styrke F T