Få mere at vide
JULABO™ Lift-Up Badedæksel til PURA™ Vandbade
Artikelnummer. 16266611
Til brug med (udstyr):
PURA™ 10
PURA™ 14
PURA™ 22
PURA™ 30
PURA™ 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16266611
Brand: JULABO™ 9970580
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Løft op, gennemsigtigt badebetræk til PURA™ Vandbad op til 99,9 °C. Beskytter mod vandtab gennem fordampning. Badebetrækket er lavet af plexiglas og polycarbonat.
  • Tilbehør til PURA™ Vandbad
  • Undgå vandtab gennem fordampning
  • Beskyt prøverne mod kontaminering
  • Fremstillet af plexiglas og polycarbonat
Tekniske data
Oversigt Løft op badebetræk
Til brug med (udstyr) PURA™ 4
Materiale Plexiglas og polycarbonat