Få mere at vide
Nickel Electro™ Løft gavlåg af
Artikelnummer. 15388151 Shop alle Nickel-Electro produkter
Til brug med (udstyr):
2 L og 4 L urørte bade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15388151
Brand: Nickel Electro™ GL14AF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse klare gavlåg i plast med høj profil giver mulighed for forlænget brug af badet, helt ind i kanterne af tanken. Nickel Electro™ Lift Off Gable Låg har ingen dryppunkter til at forurene prøver, og lågets design sikrer, at al kondensvand vender tilbage i badet.
  • Låget er designet til at tillade fuld udnyttelse af hele bredden af et vandbad med den laveste højde på gavlen 45 mm over badet.
  • Denne funktion betyder, at reagensglasstativer eller -kolber kan placeres i hele badets bredde uden at tilsmudse låget, hvilket maksimerer badets arbejdsområde.
  • Designet med kunden i tankerne, der sikrer, at der, hvor der ophobes kondens under brug, ikke er dryppunkter, som kan ødelægge arbejdet i åbne kolber i vandbadet.
  • Vandfordampningen reduceres ved forhøjede temperaturer, hvilket opretholder vandstanden i vandbadet.
  • Hvor der anvendes et tilbehør TC-1 termometer, kan temperaturen aflæses fra termometeret med låget på plads.
  • Låget passer ind i tanken og sikrer, at al kondens løber tilbage i badekarret og ikke ned på siden på din bordplade.
  • Reducerer energiforbrug og driftsomkostninger til vandbadet.
  • Isoleret håndtag.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 2 L og 4 L urørte bade
Type Løft gavlåg af