missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lifitegrast, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lifitegrast |
| CAS | 1025967-78-5 |
| Molekylær formel | C29 H24 Cl2 N2 O7 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | L-Phenylalanine, N-[[2-(6-benzofuranylcarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinyl]carbonyl]-3-(methylsulfonyl)-, N-[[2-(6-Benzofuranylcarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinyl]carbonyl]-3-(methylsulfonyl)-L-phenylalanine, (S)-2-(2-(Benzofuran-6-carbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxamido)-3-(3-(methylsulfonyl)phenyl)propanoic acid, Lifitegrast, SAR 1118, Xiidra, L-Phenylalanine, N-[[2-(6-benzofuranylcarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinyl]carbonyl]-3-(methylsulfonyl)-, N-[[2-(6-Benzofuranylcarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinyl]carbonyl]-3-(methylsulfonyl)-L-phenylalanine, (S) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H24Cl2N2O7S/c1-41(38,39)20-4-2-3-16(11-20)12-23(29(36)37)32-27(34)25-22(30)13-19-15-33(9-7-21(19)26(25)31)28(35)18-6-5-17-8-10-40-24(17)14-18/h2-6,8,10-11,13-14,23H,7,9,12,15H2,1H3,(H,32,34)(H,36,37)/t23-/m0/s1 |
| SMIL | CS(=O)(=O)c1cccc(C[C@H](NC(=O)c2c(Cl)cc3CN(CCc3c2Cl)C(=O)c4ccc5ccoc5c4)C(=O)O)c1 |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[2-(1-benzofuran-6-carbonyl)-5,7-dicloro-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-6-carbonyl]amino]-3-(3-methylsulfonylphenyl)propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 615.481 |
| Formel vægt | 614.068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?