Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 150 to 300 μm
Description
- Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
- High mechanical stability
- High porosity
- Easily dried after immobilization
- Suitable for batch and column configuration
- Optimal for use in organic solvent/water free systems
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifications
Specifications
| pH Range | 3 to 10 |
| Pore Size | 1200 to 1800 Å |
| Content And Storage | 2°C to 20°C |
| Particle Size | 150 to 300 μm |
| Moisture | 70 to 80% |
| Functionality/Interaction Type | Amino |
| Form | Wet |
| Product Line | Lifetech |
| Quantity | 1 kg |
| Type | Methacrylate (ECR Resin) |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?