Få mere at vide
Cytiva Lifescience Manuel indsprøjtningsventil
Artikelnummer. 15239774 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
AKTA start Automated Protein Purification System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15239774 AKTA start Automated Protein Purification System Hver
1 options
Artikelnummer. 15239774 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29023958
På lager
Til brug med AKTA start automatiseret proteinrensningssystem. Den manuelle indsprøjtningsventil er en 6-ports roterende ventil, der betjenes manuelt for at overføre den forudindlæste prøve til kolonnen. Prøvesløjfen (til injektion af små prøvevolumener [25 L μtil 5 ml], eller en Superloop injektionssløjfe til større prøvevolumener [10 til 150mL]), kan nemt forbindes til de passende porte på ventilen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6-ports roterende ventil, der betjenes manuelt for at overføre den forudindlæste prøve til kolonnen
Til brug med (udstyr) AKTA start Automated Protein Purification System