Få mere at vide
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card Spectral Calibration Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Tomme array-kort og syv rør med kalibreringsfarvestoffer, herunder: FAM™ farvestof, VIC™ farvestof, ROX™ farvestof, ROI farvestofblanding, baggrundsbuffer, FAM/ROX farvestof, VIC/ROX farvestof
Det inkluderer tomme array-kort og syv rør med kalibreringsfarvestoffer, herunder: FAM™ farvestof, VIC™ farvestof, ROX™ farvestof, ROI farvestofblanding, baggrundsbuffer, FAM™/ROX™ farvestof, VIC™/ROX™ farvestof. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til din ViiA™ 7, QuantStudio™ 7, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
De Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card Spectral Calibration Kit inkluderer tomme array-kort og syv rør med kalibreringsfarvestoffer, herunder: FAM™ farvestof, VIC™ farvestof, ROX™ farvestof, ROI farvestofblanding, baggrundsbuffer, FAM™⁄ROX™ farvestof, VIC™⁄ROX™ farvestof.
Farvestofformuleringerne til ViiA™ 7, QuantStudio™ 7, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i real-time PCR-eksperimenter.
Ordreinfo
Opbevar tallerkener ved -15° til -25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 384-brønds mikrofluidkort |
| Indhold og opbevaring | Opbevar 7 rør med kalibreringsfarvestoffer ved -15 °C til -25 °C |
| Kalibreret farvestof | FAM, ROX , VIC |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | ViiA |
| Produkttype | Array Card Spectral Calibration Kit |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Mængde | 1 sæt |
| Kalibreringstype | Spektralkalibrering, Region-of-Interest (ROI) Kalibrering, Normalisering |