Få mere at vide
Applied Biosystems™ VIC™ Farve spektral kalibreringsplade, 384-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Disse kalibreringssæt bruges til at vedligeholde dit PCR-system i realtid med 384-brønds blok. De inkluderer kalibreringsplader til at udføre en spektral kalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , NED™ farvestoffer, plader til at udføre region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering og til at køre en RNase P-verifikation. Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
- Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned; se instrumentvedligeholdelsesvejledningen for fuldstændige instruktioner
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevare plader ved -15° til -25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kalibreringsplader ved -15 °C til -25 °C |
| Kalibreret farvestof | VIC |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | VIC |
| Produkttype | Farve spektral kalibreringsplade |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1 x 384-brønds plade |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |