Få mere at vide
Applied Biosystems™ TAMRA™ Dye Spectral Calibration Plate, Hurtig 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til dit real-time PCR-system vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
- Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned; se instrumentvedligeholdelsesvejledningen for fuldstændige instruktioner
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevare plader ved -15° til -25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -15 °C til -25 °C |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produkttype | Farve spektral kalibreringsplade |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1 x 96-brønds plade |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |