Få mere at vide
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Dye Spectral Calibration Plate, Hurtig 96-brønd
Bruges til at vedligeholde din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex eller QuantStudio™ 12K Flex-system med hurtig 96-brønds blok.
Brand:  Applied Biosystems™ 4432408
Produktkode 12393573
  • 1418.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til dit real-time PCR-system vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
  • Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned; se instrumentvedligeholdelsesvejledningen for fuldstændige instruktioner
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevare plader ved -15° til -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Farve spektral kalibreringsplade
Tøris
Spektral kalibrering
QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Realtids-PCR (qPCR)
1 x 96-brønds plade
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2401211 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 Katalognummer4432408
Partinummer2402212 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 Katalognummer4432408
Partinummer2409223 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/01/2025 Katalognummer4432408
Partinummer2403214 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2025 Katalognummer4432408
Partinummer2404218 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2025 Katalognummer4432408
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Dye Spectral Calibration Plate, Hurtig 96-brønd > 1 x Hurtig 96-brønds plade