Få mere at vide
Applied Biosystems™ Region of Interest (ROI) og baggrundsplader, 384-brønd
Artikelnummer. 15609185
Skift visning
Mængde:
2 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15609185 2 plader Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15609185 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4432320
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Region-of-Interest (ROI) og baggrundsplader bruges til at vedligeholde ViiA™ 7, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7& QuantStudio™ 12K Flex PCR-systemer i realtid.
Med LIZ™ , VICE™ , NED™ , FAM™ , og ROX™ farvestoffer.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevare plader ved -15° til -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 384-brønds plade
Indhold og opbevaring Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Kalibreret farvestof FAM, LIZ , NED , ROX , VIC
Til brug med (udstyr) ViiA™ 7 System
Produktlinje ViiA
Produkttype Baggrundsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 2 plader
Kalibreringstype Region-of-Interest (ROI) Kalibrering