Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, blå/rød
Artikelnummer. 15450054
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15450054
Brand: Invitrogen™ R37610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
3 x 2,5 ml NucBlue Levende, 3 x 2,5 ml propidiumiodid
Bestem cellernes levedygtighed hurtigt og nemt. Invitrogen™ ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, Red/Blue er et klar-til-brug analysekit til brug til fluorescensmikroskopi, fluorescensmikropladelæsere og flowcytometri.
ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, rød/blå indeholder NucBlue™ Levende reagens (Hoechst 33342) og propidiumiodid. Tilsæt blot 2 dråber af hvert stabilt reagens (ved stuetemperatur) til 1mL cellevækstmedier, og bestem derefter levedygtigheden ved at tælle total vs. døde celler. NucBlue™ Levende reagens farver kernerne i alle celler og kan påvises ved hjælp af et standard DAPI-filter. Propidiumiodid farver kun cellekernerne med kompromitteret plasmamembranintegritet og detekteres med et standard TRITC/RFP (orange) filtersæt.
  • NucBlue™ Levende reagens: farver kernerne i alle celler; detekteret med et standard DAPI-filter (excitations-/emissionsmaksima: 360/460nm)
  • Propidiumiodid: farver kernerne af døde celler med kompromitteret plasmamembran; detekteret med standard TRITC/RFP (orange) filtersæt (excitations-/emissionsmaksima: 535/617nm)
Forslag til brug
  • NucBlue™ Levende reagens og propidiumiodid kan tilsættes direkte til celler i fuldt vækstmedium eller en kompatibel bufferopløsning.
  • I de fleste tilfælde vil 2 dråber/ml og en inkubationstid på 5 til 30 minutter give lys nuklear farvning; optimering kan dog være nødvendig for nogle celletyper, forhold og applikationer. I sådanne tilfælde skal du blot tilføje flere eller færre dråber, indtil den optimale farvningsintensitet er opnået.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Pattedyrceller, eukaryote celler
Farve Blå, rød
Indhold og opbevaring Opbevares på 2° til °8 C eller ved stuetemperatur.
Oversigt ReadyProbes Cell Viability Imaging Kit, blå/rød
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Cell Viability Imaging Kit
Farvetype 3 x 2,5 ml NucBlue™ Levende; 3 x 2,5 ml propidiumiodid
Emission 460/617
Excitationsbølgelængdeområde 360, 535 nm
Format Dropper flasker
Produktlinje ReadyProbes
Mængde 1 kit