Få mere at vide
Invitrogen™ ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, blå/grøn
Descripción
Includes
3 x 2,5 ml NucBlue Levende, 3 x 2,5 ml NucGreen Død
ReadyProbes™ Cell Viability Imaging Kit, blå/grøn indeholder NucBlue™ Levende reagens (Hoechst 33342) og NucGreen™ Dødt reagens. Tilsæt blot 2 dråber af hvert stabilt reagens (ved stuetemperatur) til 1mL cellevækstmedier, og bestem derefter levedygtigheden ved at tælle total vs. døde celler. NucBlue™ Levende reagens farver kernerne i alle cellerne og kan påvises med et standard DAPI-filter. NucGreen™ Dødt reagens farver kun cellekernerne med kompromitteret plasmamembranintegritet og detekteres ved hjælp af et standard FITC/GFP (grønt) filtersæt.
- NucBlue™ Levende reagens: farver kernerne i alle celler; detekteret med et standard DAPI-filter (excitations-/emissionsmaksima: 360/460nm)
- NucGreen™ Død reagens: farver kun kernerne af døde celler med kompromitterede plasmamembraner; detekteret med standard FITC/GFP (grøn) filtersæt (excitations-/emissionsmaksima: 504/523nm)
Forslag til brug
- NucBlue™ Lev og NucGreen™ Døde reagenser kan tilsættes direkte til celler i fuldt vækstmedium eller en kompatibel bufferopløsning.
- I de fleste tilfælde vil 2 dråber/ml og en inkubationstid på 5 til 30 minutter give lys nuklear farvning; optimering kan dog være nødvendig for nogle celletyper, forhold og applikationer. I sådanne tilfælde skal du blot tilføje flere eller færre dråber, indtil den optimale farvningsintensitet er opnået.
Especificaciones
Especificaciones
| Celletype | Pattedyrceller, eukaryote celler |
| Farve | Blå, Grøn |
| Indhold og opbevaring | Opbevares på 2° til °8 C eller ved stuetemperatur. |
| Oversigt | ReadyProbes Cell Viability Imaging Kit, blå/grøn |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Cellelevedygtighedsbilleddannelsessæt |
| Farvetype | 3 x 2,5 ml NucBlue™ Levende |
| Format | Dropper flasker |
| Mostrar más |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.