Få mere at vide
Invitrogen™ Premo™ Cellulær hydrogenperoxidsensor
Beskrivelse
roGFP-Orp1 kimæren
Premo™ Cellulær hydrogenperoxidsensor kombinerer selektiviteten af en roGFP-Orp1-kimær med transduktionseffektiviteten af BacMam 2.0-teknologi. Redox-følsomt grønt fluorescerende protein (roGFP) detekterer redoxpotentiale gennem to cysteiner introduceret iβ -tøndestruktur af GFP-proteinet. Dilsulfiddannelse mellem cysteinerne fører til protonering af GFP og øger 400 nm excitationsspektrene på bekostning af 488 nm excitationsspektrene. Fluorescensen ved de to forskellige excitationsbølgelængder kan kvantificeres ved brug af den samme emissionsbølgelængde på 515 nm. Orp1 er et hydrogenperoxidfølsomt gærprotein, der danner disulfider ved reaktion med hydrogenperoxid og har evnen til at transducere signaler til andre redoxproteiner ved disulfidudveksling. Ved at kombinere de hydrogenperoxid-selektive egenskaber af Orp1 og roGFP er det muligt selektivt at kvantificere hydrogenperoxid i celler.
BacMam-teknologi
Med den indbyggede BacMam-teknologi er denne sensor klar til brug, —blot tilføje til celler i vækstmedier og inkubere natten over. BacMam-teknologi er baseret på brugen af et insektcellevirus (baculovirus) til effektivt at levere og udtrykke gener i pattedyrsceller. Fordi pattedyrsceller ikke understøtter replikation af baculovira, tolereres transduktion ekstremt godt og mangler generelt cytopatiske virkninger, selv ved høje virusniveauer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Beskyt mod lys. Må ikke fryses. |
| Type | Cellulær hydrogenperoxidsensor |
| Excitation/Emission | 400, ⁄488 515 |
| Til brug med (applikation) | Cellelevedygtighed, spredning og funktion |
| Inkluderer | Premo™ Cellulær hydrogenperoxid (H 2 O 2 ) Sensor, Orp1-roGFP |
| Indikator | Fri radikal sensor |
| Indikatoregenskaber | Fluorescerende proteinbaseret |
| Produktlinje | Premo |
| Mængde | 5 ml |