Få mere at vide
Applied Biosystems™ NED™ Farve spektral kalibreringsplade, 384-brønd
Artikelnummer. 15890383 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 384-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15890383
Brand: Applied Biosystems™ 4432302
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til NED™ spektral kalibrering af din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-system med en 384-brønds blok.
Disse kalibreringssæt bruges til at vedligeholde dit PCR-system i realtid med 384-brønds blok. De inkluderer kalibreringsplader til at udføre en spektral kalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , NED™ farvestoffer, plader til at udføre region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering og til at køre en RNase P-verifikation. Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-systemet vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
  • Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned; se instrumentvedligeholdelsesvejledningen for fuldstændige instruktioner
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevare plader ved -15° til -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kalibreringsplader ved -15 °C til -25 °C
Kalibreret farvestof NED
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produktlinje NED
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 x 384-brønds plade
Kalibreringstype Spektral kalibrering