Få mere at vide
Invitrogen™ Mini Gel Tank
Artikelnummer. 15320424
Skift visning
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15320424 1 enhed Hver
1 options
Artikelnummer. 15320424 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A25977
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
Gel Runner Tank, Mini Gel Tank Base, Mini Gel Tank Låg, Cassette Clamps, højre og venstre, Novex™ Strømforsyningsadaptere, Gel Knife
Kompatibel med en række forskellige Novex™ geler, NuPAGE™ geler, og Bolt™ Bis-Tris Plus geler
Hver Mini Gel Tank kan rumme op til to geler pr. løb. Det unikke tankdesign muliggør praktisk side-by-side-gelladning og forbedret visning under brug. Optimerede forhold ved brug af konstant spænding giver mulighed for Bolt™ Bis-Tris Plus geler skal køres på cirka 35 minutter. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og strømforsyninger, der bruges.
Mini Gel Tank tilbyder:
  • Alsidighed —kompatibel med NuPAGE™ , Novex™ , og Bolt mini geler
  • Nem —prøveladning fremadvendt brøndkonfiguration
  • Samtidig visualisering af begge —geler strømlinet, side-by-side tankkonfiguration
  • Enkel overvågning af præfarvede proteinmarkører— med hvidt tankstativ
  • Mindre løbebuffer krævede —to separate gelkamre, så du behøver kun at fylde tilstrækkelig buffer til hver gel til den specificerede påfyldningslinje
  • Høj —ydeevne samme fantastiske resultater, du har fået med XCell SureLock ™ Mini-Cell og original Bolt Mini Gel Tank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder Runner Tank, Cassette Clamps (venstre og højre), Tank Base, Tank Låg og strømforsyningsadaptere.
Volumen 2 geler/kørsel
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Mini geler
Gel størrelse Mini
Køretid 35 min.
Type Mini Gel Tank
Mængde 1 enhed
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Maks. Spænding 500 VDC