Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Vinduesdæksel
Artikelnummer. 15384825
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15384825
Brand: Invitrogen™ SLF1001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til iBind Western enhed
Coveret passer over visningsvinduet for at give beskyttelse mod lys under fluorescerende detektionsapplikationer og tjene som en indikator for, hvornår enheden er i brug.
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Western Blot
Til brug med (udstyr) iBind
Produktlinje iBind
Type Vinduesdæksel
Mængde 1 stk.