Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Western Starter Kit
Artikelnummer. 15170839
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15170839
Brand: Invitrogen™ SLF1000S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
iBind Western Device, 10 iBind Kort, iBind Løsningssæt
Komplet sæt til automatiseret vestlig behandling
De iBind Western Starter Kit indeholder en iBind Western Device samt alle de forbrugsvarer og reagenser, der er nødvendige for at komme i gang med at bruge denne automatiserede Western-processenhed, der udfører hvert trin i Western-protokollen fra blokering til vaske til antistofinkubationer via sekventiel lateral flow (SLF). SLF tillader rettidig frigivelse og strømning af opløsninger og antistoffer til membranen uden behov for en ekstern strømkilde. Hver løsning frigives fra iBind anordning brønde til en iBind Kort via SLF; løsningerne er så slemme mod stakområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
  • Enkel, automatiseret løsning
  • Ingen ekstern strømkilde
  • Overlegen reproducerbarhed i forhold til traditionelle manuelle metoder
  • Bedre antigen antistof —interaktion løsninger flyder mellem iBind Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
  • Minimerer praktisk tid
  • Meget reproducerbar og kompatibel med alle vestlige protokoller
  • Opsætningstiden er hurtigt —klar til detektionstrinnet inden for 2,5 timer.
  • Udfør detektion med det samme, eller vent til næste dag uden at påvirke ydeevnen
  • Arbejder udelukkende med iBind Kort og iBind Solution Kit til at behandle en mini-membran til immundetektion
  • Giver automatiseret bekvemmelighed og overlegen reproducerbarhed i forhold til traditionelle manuelle metoder
Sættets komponenter kan også købes separat.
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Startsæt
Volumen 1 miniklat (8 x 8 cm)
Indhold og opbevaring •1 iBind™ Western enhed
• 10 iBind™ Kort (opbevares ved stuetemperatur)
• 1 iBind™ Solution Kit (opbevares ved 2 –8 °C)
Køretid ∼2,5 timer
Detektionsmetode Kromogent, Kemiluminescens, Fluorescens
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Mængde 1 sæt