Få mere at vide
Applied Biosystems™ Normaliseringsplader med FAM™/ROX™ og VIC™/ROX™ farvestoffer, 96-brønd
Artikelnummer. 12343573 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
2 x 96-brønds plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12343573
Brand: Applied Biosystems™ 4432370
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse normaliseringsplader kan bruges til at vedligeholde din ViiA™ 7 System med 96-brønds blok.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til din ViiA™ 7 System vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevare plader ved -15° til -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Til brug med (udstyr) ViiA™ 7 System
Produkttype Normaliseringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 2 x 96-brønds plader
Kalibreringstype Spektral kalibrering