Få mere at vide
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ og VIC™/ROX™ Farvenormaliseringsplader, 384-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Disse kalibreringssæt bruges til at vedligeholde din ViiA™ 7 System med 384-brønds blok. De inkluderer kalibreringsplader til at udføre en spektral kalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , NED™ farvestoffer, plader til at udføre region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering og til at køre en RNase P-verifikation. Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til din ViiA™ 7 System vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevare plader ved -15° til -25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kalibreringsplader ved -15 °C til -25 °C |
| Kalibreret farvestof | FAM, ROX , VIC |
| Til brug med (udstyr) | ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | FAM , ROX , VIC |
| Produkttype | Farvenormaliseringsplade |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 2 x 384-brønds plader |
| Kalibreringstype | Normalisering |