Få mere at vide
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Spectral Calibration Plate, Hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 12363573 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12363573
Brand: Applied Biosystems™ 4432389
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at vedligeholde din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-system med hurtig 96-brønds blok.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til dit real-time PCR-system vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
  • Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned; se instrumentvedligeholdelsesvejledningen for fuldstændige instruktioner
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevare plader ved -15° til -25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 x 96-brønds plade
Kalibreringstype Spektral kalibrering