Få mere at vide
Invitrogen™ Værktøj til fjernelse af dækglas
Artikelnummer. 15499814
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
15499814 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 15499814 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C37010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Minimer risikoen for brud på dækglas med kammer under cellekultur og fluorescensbilleddannelse. KulturVel™ Værktøj til fjernelse af dækglas gør det nemt at adskille den kammerede øvre struktur fra dækglasset uden behov for overdreven kraft.
Coverglass Removal Tool er beregnet til brug med en CultureWell™ Kammeret dækglas til cellekultur (fabrikant nr. C37000, C37005). Det aftagelige dækglas med kammer leveres sterilt og klar til brug. Den indeholder 16 brønde, der hver kan rumme op til 250 μL, hvilket gør det muligt at dyrke celler under en række forskellige forhold på et enkelt objektglas. Når cellerne er klar til at blive fotograferet, er det nemt at fjerne dækglas ved brug af dette enkle værktøj.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Værktøj til fjernelse af dækglas
Produktlinje Culturewell
Til brug med (udstyr) Mikroskop
Mængde 1 stk.