Få mere at vide
Invitrogen™ Kassette Clamp Cam Håndtag Sæt
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Til brug med (udstyr) | Bolt™ Mini Gel Tank |
| Gel kompatibilitet | Novex™ geler, NuPAGE™ geler og Bolt™ Bis-Tris Plus geler |
| Gel størrelse | Mini |
| Type | Kassette Clamp Cam Håndtag Sæt |
| Gel Dimensioner | 10 cm bred |
| Mængde | 1 enhed |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |