Få mere at vide
Applied Biosystems™ Kalibreringssæt, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 15810403 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15810403 1 x 96-brønds plade Hver
1 options
Artikelnummer. 15810403 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4432563
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Region of interest (ROI)-plade, baggrundsplade, farvekalibreringsplader og RNase P-instrumentverifikationsplade
Bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med Fast 96-brønds blok.
Sættet inkluderer region af interesse (ROI), baggrunds- og farvestofkalibreringer samt RNase P-verifikation. Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Se instrumentbrugervejledningen for fuldstændige instruktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Region-of-Insert (ROI)
Kalibreret farvestof Proprietær blanding
Til brug med (udstyr) ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Produkttype Kalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 x 96-brønds plade
Kalibreringstype Spektral kalibrering
Til in vitro diagnostisk brug.