Få mere at vide
Applied Biosystems™ Kalibreringsinstallationssæt, hurtig 96-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
Baggrundsplade; ROI kalibrering plade; Seks spektrale kalibreringsplader med FAM™ , SYBR™ Grøn, VIC™ , NED™ , TAMRA™ , og ROX™ farvestof standarder; To normaliseringsplader; RNase P instrument verifikationsplade
Det inkluderer kalibreringsplader til at udføre en spektral kalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , NED™ farvestoffer, plader til at udføre region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering og til at køre en RNase P-verifikation. Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til din ViiA™ 7 System vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst instrumentvedligeholdelsesvejledningen for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Opbevar kit ved -15° til -25 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Inkluderer: • 1 baggrundskalibreringsplade • 1 ROI kalibreringsplade • 6 spektrale kalibreringsplader med FAM , SYBR Grøn, VIC , NED , TAMRA , og ROX farvestofstandarder • 2 normaliseringskalibreringsplader • 1 RNase P instrument verifikationsplade Opbevar kit ved -5 til -30 °C. |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produkttype | Kalibreringsinstallationssæt |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Mængde | 1 sæt |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |