Få mere at vide
Applied Biosystems™ Kalibreringsinstallationssæt, 384-brønd
Artikelnummer. 15706778 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15706778
Brand: Applied Biosystems™ 4432470
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Includes
  • 1 ROI kalibreringsplade
  • 6 spektrale kalibreringsplader med FAM™ , SYBR™ Grøn, VIC™ , NED™ , TAMRA™ , og ROX™ farvestofstandarder
  • 2 normaliseringsplader med FAM™/ROX™ og VIC™/ROX™
  • 1 RNase P instrument verifikationsplade
Dette sæt bruges til at vedligeholde din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex system med 384-brønds blok.
Det inkluderer kalibreringsplader til at udføre en spektral kalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , og NED™ farvestoffer, samt plader til at udføre region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering og RNase P-verifikation. Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne til dit real-time PCR-system vil forbedre resultater med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst instrumentvedligeholdelsesvejledningen for fuldstændige instruktioner.
Order Info
Opbevar kit ved -5° til -30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring •1 baggrundsplade
• 1 ROI kalibreringsplade
• 6 spektrale kalibreringsplader med FAM™ SYBR™ Grøn, VIC™ , NED™ , TAMRA™ , og ROX™ farvestofstandarder
• 2 normaliseringsplader med FAM™/ROX™ og VIC™/ROX™
• 1 RNase P instrument verifikationsplade Opbevar
kit ved -5 °C til -30 °C.
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produkttype Kalibreringsinstallationssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 sæt
Kalibreringstype Spektral kalibrering