Beskrivelse
Forpakkede gravitationsstrømsøjler giver bekvemmelighed, sparer tid og øger pålideligheden af dine resultater.
- Oprensning af antistoffer på 30 min. giver dig mulighed for hurtigt at opnå og opbevare dit målprotein for at undgå de iboende farer ved proteinustabilitet og nedbrydning forbundet med langsomme og lange oprensningsforløb
- Høj renhed og genopretning med renhed> 95 % i ét trin og restitution typisk 70 % til 80 %
- Høj bindingskapacitet såsom Protein A/Protein G GraviTrap ca. 35 mg humant IgG/søjle
- Antistoffer fanges simpelthen med høj specificitet på protein A- og protein G-ligander i tyngdekrafts-flow-søjler
- Udbyttet varierer fra 20 til 50 mg rensede antistoffer afhængigt af den ligand du bruger
- Kolonner kan genbruges op til fem gange
- Komplet pakkestørrelse: 10 kolonner
- Anvendelse: Manuel oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer
- Indeholder: 1 pakke med 10 stkx 1 ml kolonner
- Indbindingskapacitet: Ca. 35mg humant IgG/søjle
- Sengevolumen: 1 ml
- Materiale (Søjle hardware): Polypropylen tønde, Polyethylen frits
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Oversigt | rProtein A Protein G GraviTrap indeholder ti kolonner med 1 ml 50% rProtein A Sepharose Fast Flow og 50 % Protein G Sepharose 4 Fast Flow harpikser. |
| Sættets indhold | 10 Klar-til-brug kolonne færdigpakket med 1mL af en blanding af 50% rProtein A Sepharose hurtig flow og 50 % protein G Sepharose 4 fast flow, polypropylen tønde og polyethylen frits |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Til brug med (applikation) | Tyngdekraft flow |
| Type | Gravity Flow Column |
| Kapacitet (metrisk) | 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- rProtein A/Protein G GraviTrap
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.