Beskrivelse
Forpakkede gravitationsstrømsøjler giver bekvemmelighed, sparer tid og øger pålideligheden af dine resultater.
- Oprensning af antistoffer på 30 min. giver dig mulighed for hurtigt at opnå og opbevare dit målprotein for at undgå de iboende farer ved proteinustabilitet og nedbrydning forbundet med langsomme og lange oprensningsforløb
- Høj renhed og genopretning med renhed> 95 % i ét trin og restitution typisk 70 % til 80
- Høj bindingskapacitet såsom rProtein A GraviTrap ca. 50 mg humant IgG/søjle
- Komplet pakkestørrelse: 10 kolonner
- Anvendelse: Manuel oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer
- Indeholder: 1 pakke med 10 stkx 1 ml kolonner
- Indbindingskapacitet: Ca. 50 mg humant IgG/søjle
- Sengevolumen: 1mL
- Materiale (Søjle hardware): Polypropylen tønde, Polyethylen frits
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Oversigt | rProtein A GraviTrap omfatter ti brugsklare kolonner færdigpakket med 1 mL rProtein A Sepharose Hurtigt flow. |
| Sættets indhold | 10 Klar-til-brug kolonne færdigpakket med 1mL rProtein A Sepharose hurtig flow, polypropylen tønde og polyethylen frits |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Til brug med (applikation) | Tyngdekraft flow |
| Type | Gravity Flow Column |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- rProtein A GraviTrap
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol