Beskrivelse
Forpakkede gravitationsstrømsøjler giver bekvemmelighed, sparer tid og øger pålideligheden af dine resultater.
- Oprensning af antistoffer på 30 minutter giver dig mulighed for hurtigt at opnå og opbevare dit målprotein for at undgå de iboende farer ved proteinustabilitet og nedbrydning forbundet med langsomme og lange oprensningsforløb
- Høj renhed og genopretning med renhed> 95 % i ét trin og restitution typisk 70 % til 80 %
- Høj bindingskapacitet såsom Protein G GraviTrap ca. 20 mg humant IgG/søjle
- Komplet pakkestørrelse: 10 kolonner
- Anvendelse: Manuel oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer
- Indeholder: 1 pakke med 10 stkx 1 ml kolonner
- Indbindingskapacitet: Ca. 20 mg humant IgG/søjle
- Sengevolumen: 1 ml
- Materiale (Søjle hardware): Polypropylen tønde, Polyethylen frits
Tekniske data
Tekniske data
| Sengevolumen | 1 mL |
| Oversigt | Protein G GraviTrap omfatter ti søjler med 1 ml harpiks til generel oprensning af polyklonale og monoklonale antistoffer fra de fleste arter. |
| Sættets indhold | 10 Klar til brug kolonne færdigpakket med 1mL Protein G Sepharose 4 fast flow, polypropylen tønde, polyethylen frits |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Til brug med (applikation) | Hurtig og effektiv manuel oprensning af monoklonale og polyklonale antistoffer |
| Type | Gravity Flow Column |
| Kapacitet (metrisk) | 1 μL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- protein G gravitrap
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P235-Opbevares køligt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol