Beskrivelse
- På grund af dets klæbemiddel kan film bruges ned til -80 °C
- DMSO-resistent og resistent over for almindelige opløsningsmidler
- Kan fjernes uden at efterlade rester, så arbejdet kan fortsætte uhindret efter transport eller opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sølv |
| Oversigt | Forseglingsfilm, aluminium, kan trækkes af |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (metrisk) | 16,5 cm |
| Bredde (metrisk) | 9 cm |
| Kan gennembores | Nej |
| Temperaturområde (metrisk) | -80 °C til +120 °C |
| Egnet til formålet | PCR-klar |