Få mere at vide
Liebig cooler with cut, DURAN 25cm
Brand:  Karl Hecht 41982040
Liebig cooler with cut, DURAN 25cm
Produktkode 10013951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.65 DKK
    406.38 DKK / Hver
    Save 90.27 DKK
    18% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-02-2026
Tilføj til indkøbskurv